Learn More
KD Scientific Bomba de infusión de jeringa de doble caudal Gemini 88 Plus
Código de producto. 15732825
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
15732825 2 cada uno
1 options
Código de producto. 15732825 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7015.00€
    6264.39€ / paquete de 1
    Ahorro 750.61€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bomba de retirada/infusión de caudal doble
  • Dos bombas de infusión de jeringa separadas en un instrumento
  • La gran pantalla táctil permite una configuración rápida y sencilla
  • Funcionamiento a alta o baja presión
  • Compatible con una amplia variedad de jeringas
  • Suministro continuo de líquidos
  • Comunicación TTL, USB, RS-232
  • Tres condiciones de funcionamiento independientes
Jeringa:
  • Tamaño: 0,5 μl (0,103 mm de diámetro interior mínimo), 60 ml (32,573 mm de diámetro interior máximo)
Caudal:
  • Mínimo: 1,02 ml/min (jeringa de 0,5 μl, diámetro interior de 0,103 mm)
  • Máximo: 106 ml/min (jeringa de 60 ml, diámetro de 32,573 mm)
Conectores:
  • USB: Tipo B
  • RS-232: Conector D-Sub de 9 clavijas
  • RS-485: IEEE-1394, 6 posiciones para la comunicación bomba-bomba
  • Entrada/salida TTL: Dos conectores D-sub de 15 clavijas, una para cada mecanismo de bomba
  • Interruptor de pedal: Dos entradas de clavija telefónica, una para cada mecanismo de bomba
Specifications
Modelo Gemini 88 Plμs
Tensión 100/240 V
Caudal 1.02 pL/min. (jeringa de 0.5 μL), 106 mL/min. (jeringa de 60 mL)
Certificaciones/conformidad CE
Conectores USB de tipo B
Fuerza lineal (métrico) 31,75 kg, 22,6 kg (con ajuste de fuerza al 100 % (jeringa de 60 ml))
Material Vidrio, plástico, acero inoxidable (jeringa)
Reproducibilidad ±0,05%
Peso (métrico) 9,09 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz 66 A
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Exactitud del caudal ±0,25%
Número de canales 2
Altura global (métrico) 21 cm
Longitud global (métrico) 28 cm
Tipo de producto Bomba de infusión de jeringa de caudal doble