missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEMIN8 Monoclonal Antibody (OTI5C8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17565853
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17565853 30 μL 30 microlitros
17545853 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17565853 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805835S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GEMIN8 Monoclonal antibody specifically detects GEMIN8 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno GEMIN8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GEMIN8
N.º de referencia del gen Q9NWZ8
Alias de gen B130034M20Rik; B930082C09Rik; BC023488; Fam51a1; family with sequence similarity 51, member A1; family with sequence similarity 51, member A1 homolog; gem (nuclear organelle) associated protein 8; gem nuclear organelle associated protein 8; gem-associated protein 8; GEMIN8; Gemin-8; Protein FAM51A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GEMIN8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.