Learn More
Gemigliptina (tartrato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gemigliptin Tartrate |
| CAS | 1374639-74-3 |
| Fórmula molecular | C18 H19 F8 N5 O2 . C4 H6 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Gemigliptin(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19F8N5O2.C4H6O6/c19-16(20)3-1-12(32)31(8-16)6-9(27)5-13(33)30-4-2-10-11(7-30)28-15(18(24,25)26)29-14(10)17(21,22)23;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h9H,1-8,27H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1 |
| SMILES | N[C@H](CN1CC(F)(F)CCC1=O)CC(=O)N2CCc3c(C2)nc(nc3C(F)(F)F)C(F)(F)F.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2S)-2-amino-4-[2,4-bis(trifluorometil)-6,8-dihidro-5H-pirido[3,4-d]pirimidin-7-il]-4-oxo-butil]-5,5-difluoro-piperidin-2-ona; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 639.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 639.1575 |