Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesilato de gemifloxacina |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485,49 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | ≥ 97,5 % (HPLC) |
| Clave InChI | JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBNA-N |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CO\N=C1/CN(CC1CN)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=N1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid; methanesulfonic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 485.49 |