Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mesilato de gemifloxacina
Código de producto. 16617062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16617062 1 g 1 g
16627062 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16617062 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465970010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210353-53-0
Fórmula molecular C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesilato de gemifloxacina
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 485,49
Forma física Polvo
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 97,5 % (HPLC)
Clave InChI JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBNA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.CO\N=C1/CN(CC1CN)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=N1)C(O)=O
Nombre IUPAC 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid; methanesulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 485.49