Learn More
Gemifloxacin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16488576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488576 100 mg 100 miligramos
16428658 10 mg 10 miligramos
16404537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1050
MedChemExpress Gemifloxacin mesylate is an oral broad-spectrum quinolone antibacterial agent, used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, and mild-to-moderate pneumonia.
Gemifloxacin mesylate is an oral broad-spectrum quinolone antibacterial agent, used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, and mild-to-moderate pneumonia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemifloxacin mesylate
Forma física Solid
CAS 210353-53-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24FN5O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SB-265805S LB-20304a
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (205.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CC(CN)/C(C4)=N/OC)=N3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 485.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.49
Porcentaje de pureza 98.2%