Learn More
Gemfibrozil, TRC
Código de producto. 30138578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138578 50 mg 50 miligramos
30136064 1 g 1 g
30007707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG30575050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25812-30-0
Fórmula molecular C15 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 250.33
Sinónimo Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico, ácido
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569