Learn More
Gemfibrozil, Mikromol™
Descripción
Gemfibrozil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gemfibrozil |
| CAS | 25812-30-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Gemfibrozil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico, ácido |
| Mostrar más |