Learn More
Gemfibrozil, MedChemExpress
Código de producto. 16448196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448196 100 mg 100 miligramos
16422076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0258
MedChemExpress Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug; Gemfibrozil is also a nonselective inhibitor of several P450 isoforms, with Ki values for CYP2C9, 2C19, 2C8, and 1A2 of 5.8, 24, 69, and 82 μM, respectively.
Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CI-719
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCOC1=CC(C)=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 250.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.33
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus