Learn More
Gemfibrozil, LoGiCal
Código de producto. 30462890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462890 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462890 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0641.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Nombres de analitos o componentes Gemfibrozil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico, ácido
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 250.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569 g/mol