Learn More
Éster isopropílico de gemfibrozil, Mikromol™
Código de producto. 17901876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17901876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17901876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de gemfibrozil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil Isopropyl Ester
CAS 154021-24-6
Nombres de analitos o componentes Gemfibrozil Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H28 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Gemfibrozil Isopropyl Ester, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28O3/c1-13(2)21-17(19)18(5,6)10-7-11-20-16-12-14(3)8-9-15(16)4/h8-9,12-13H,7,10-11H2,1-6H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 292.41
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2038 g/mol