Learn More
Éster isobutil de gemfibrozil, Mikromol™
Código de producto. 30050705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050705 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050705 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isobutil de gemfibrozil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil Isobutyl Ester
CAS 149105-26-0
Nombres de analitos o componentes Gemfibrozil Isobutyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pentanoic acid, 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-, 2-methylpropyl ester (9CI), Gemfibrozil Isobutyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O3/c1-14(2)13-22-18(20)19(5,6)10-7-11-21-17-12-15(3)8-9-16(17)4/h8-9,12,14H,7,10-11,13H2,1-6H3
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de 2-metilpropilo
Peso molecular (g/mol) 306.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.446 g/mol