Learn More
Impureza E de gemfibrozil (como isómero (E)), Mikromol™
Código de producto. 30459740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459740 4 x 25 mg -
30052456 100 mg 100 miligramos
30050214 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459740 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza E de gemfibrozil (como isómero (E)), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid
CAS 1315604-10-4
Nombres de analitos o componentes 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Imp. E (EP), 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Impurity E as (E)-Isomer
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+
Tipo de solución Neat
SMILES C\C=C\c1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C
Nombre IUPAC Ácido 5-[2,5-dimetil-4-[(E)-prop-1-enil]fenoxi]-2,2-dimetil-pentanoico
Peso molecular (g/mol) 290.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1882 g/mol