Learn More
Impureza E de gemfibrozil (como isómero (E)), Mikromol™
Descripción
Impureza E de gemfibrozil (como isómero (E))
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid |
| CAS | 1315604-10-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Imp. E (EP), 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Impurity E as (E)-Isomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+ |
| SMILES | C\C=C\c1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[2,5-dimetil-4-[(E)-prop-1-enil]fenoxi]-2,2-dimetil-pentanoico |
| Mostrar más |