Learn More
Éster etílico de gemfibrozil, Mikromol™
Código de producto. 17933356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17933356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17933356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.14
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de gemfibrozil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil Ethyl Ester
CAS 63258-18-4
Nombres de analitos o componentes Gemfibrozil Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Gemfibrozil Ethyl Ester, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O3/c1-6-19-16(18)17(4,5)10-7-11-20-15-12-13(2)8-9-14(15)3/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 278.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1882 g/mol