Learn More
Gemfibrozil-d6, TRC
Código de producto. 30404694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30404694 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3057521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil 2,2-dimethyl-d6
CAS 1184986-45-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H6 H16 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Gemfibrozil (2,2-dimethyl-D6), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)/i3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(CCCOc1cc(C)ccc1C)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-bis(trideuteriometil)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 256.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1946
Porcentaje de pureza >95