Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemfibrozilo, 98%
Product Code. 15713457 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15713457 5 g 5 g
15723457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15713457 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461790050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25812-30-0 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25812-30-0
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.34
Número MDL MFCD00079335
Clave InChI HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gemfibrozil, lopid, 5-2,5-dimethylphenoxy-2,2-dimethylpentanoic acid, jezil, decrelip, lipur, bolutol, apo-gemfibrozil, gemfibromax, cholespid
PubChem CID 3463
ChEBI CHEBI:5296
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico, ácido
SMILES CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil
Punto de fusión 60.0°C to 61.0°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.33
Porcentaje de pureza 98%