Learn More
Gemfibrozil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325071 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325071 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13999000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Nombres de analitos o componentes Gemfibrozil
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H22 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico, ácido
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 250.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569 g/mol