Learn More
Gemfibrozil 1-O-Beta-Glucuronida-D6, TRC
Código de producto. 30240872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240872 0.5 mg 0.50 miligramo
30240891 1 mg 1 miligramo
30240681 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3057620.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1703747-47-0
Fórmula molecular C21H24D6O9
Peso molecular (g/mol) 432.49
Sinónimo 1-[5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate] β-D-Glucopyranuroic Acid-d6, Gemfibrozil-d6 Glucuronide;
SMILES CC1=C(OCCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemfibrozil 1-O-beta-Glucuronide-d6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O9/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)28-9-5-8-21(3,4)20(27)30-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h6-7,10,14-17,19,22-24H,5,8-9H2,1-4H3,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1/i3D3,4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2266