Learn More
Gemcitabina, TRC
Código de producto. 18051330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051330 100 mg 100 miligramos
17949729 250 mg 250 miligramos
18053730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG305028100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95058-81-4
Fórmula molecular C9H11F2N3O4
Peso molecular (g/mol) 263.2
Sinónimo 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine, 2',2'-Difluorodeoxycytidine, DDFC, DFdC, DFdCyd, Folfugem, GemLip, Gemcel, Gamcitabine, LY 188011, NSC 613327, Zefei;
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0718