Learn More
Gemcitabina Monofosfato, TRC
Código de producto. 30009064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009064 1 mg 1 miligramo
30009013 5 mg 5 miligramos
30007453 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3050051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116371-67-6
Fórmula molecular C9 H12 F2 N3 O7 P
Peso molecular (g/mol) 343.18
Sinónimo 5'-Cytidylic acid, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 2'-Deoxy-2',2'-difluoro-5'-cytidylic acid, 2',2'-difluorodeoxycytidine monophosphate, Gemcitabine 5'-phosphate, Gemcitabine monophosphate
Nombre IUPAC [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopiramidina-1-il)-4,4-difluoro-3-hidroxixolán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C2(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine Monophosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12F2N3O7P/c10-9(11)6(15)4(3-20-22(17,18)19)21-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)16/h1-2,4,6-7,15H,3H2,(H2,12,13,16)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0381
Porcentaje de pureza >95%