Learn More
Clorhidrato de gemcitabina, TRC
Código de producto. 30040574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040574 2.5 g 2.50 g
30010974 50 mg 50 miligramos
30008937 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3050002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-03-9
Fórmula molecular C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.66
Sinónimo Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, GEMORAL, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0484
Porcentaje de pureza >95%