Learn More
Clorhidrato de gemcitabina, Mikromol™
Código de producto. 18013010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013010 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18013010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1257.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de gemcitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine hydrochloride
CAS 122111-03-9
Nombres de analitos o componentes Gemcitabine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 299.66
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0484 g/mol