Learn More
Clorhidrato de Gemcitabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15790899 5 g 5 g
15780899 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15790899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461060050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-03-9
Fórmula molecular C9H12ClF2N3O4
Peso molecular (g/mol) 299.66
Clave InChI OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2-dihidropirimidin-2-ona
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.66