Learn More
MedChemExpress Gemcitabine hydrochloride
Código de producto. 16471356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471356 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16471356 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Gemcitabine Hydrochloride (LY 188011 Hydrochloride) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine Hydrochloride inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifications
Peso molecular 299.66 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 66.66 mg/mL (222.45 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (83.43 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.34 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 122111-03-9
Sinónimo LY 188011 hydrochloride