Learn More
R&D Systems™ Gemcitabine hydrochloride
Código de producto. 30001403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001403 50 mg 50 miligramos
30001393 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001403 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3259/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.03€
    666.75€ / 50 miligramos
    Ahorro 69.28€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog that inhibits DNA synthesis. Metabolized to form gemcitabine triphosphate (dFdCTP) and gemcitabine diphosphate (dFdCDP). dFdCTD inhibits ribonucleotide reductase causing a reduction in cellular nucleotides. dFdCTP is incorporated in DNA resulting in DNA strand termination. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-03-9
Fórmula molecular C9H12ClF2N3O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.66
Pureza >99%
Peso molecular 299.659