Learn More
Gemcitabine elaidate, MedChemExpress
Código de producto. 16438427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438427 5 mg 5 miligramos
16421907 50 mg 50 miligramos
16415748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13538
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine elaidate
CAS 210829-30-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H43F2N3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo CP-4126 CO-101 Gemcitabine 5'-elaidate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (49.28 mM)
SMILES O[C@@H](C(F)(F)[C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)[C@H]2COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 527.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.64
Porcentaje de pureza 97.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease