Learn More
Gemcitabina difosfato colina, TRC
Código de producto. 30398098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30398098 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30398098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG30501510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine Diphosphate Choline
CAS 1643126-46-8
Fórmula molecular C14 H24 F2 N4 O10 P2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24F2N4O10P2/c1-20(2,3)6-7-27-31(23,24)30-32(25,26)28-8-9-11(21)14(15,16)12(29-9)19-5-4-10(17)18-13(19)22/h4-5,9,11-12,21H,6-8H2,1-3H3,(H3-,17,18,22,23,24,25,26)/t9-,11-,12-/m1/s1
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)N)C(F)(F)[C@@H]1O
Nombre IUPAC Fosfato de [[(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-4,4-difluoro-3-hidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] 2-(trimetilazanioil)etilo
Peso molecular (g/mol) 508.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.0936