Learn More
Gemcitabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15565936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15565936 5 g 5 g
15555936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95058-81-4
Fórmula molecular C9H11F2N3O4
Peso molecular (g/mol) 263.2
Clave InChI SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Sinónimo gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
PubChem CID 60750
ChEBI CHEBI:175901
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine
Punto de fusión 292.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gemcitabine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.