Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Código de producto. 16491236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491236 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16491236 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Especificaciones
Peso molecular 263.2 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Sinónimo LY 188011