Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Specifications
Specifications
| Peso molecular | 263.2 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 95058-81-4 |
| Sinónimo | LY 188011 |