Learn More
Gemcabene calcium, MedChemExpress
Descripción
Gemcabene calcium (PD-72953 calcium), a first-in-class lipid-lowering agent, lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), decreases triglycerides, and raises high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and lowers pro-inflammatory acute-phase protein, C-reactive protein (CRP), exerting anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gemcabene calcium |
| Forma física | Solid |
| CAS | 209789-08-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H28CaO5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | PD-72953 calcium |
| Información de solubilidad | H2O : 10 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |