Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Código de producto. 11612149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11612149 1 mL 1 ml
12063569 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11612149 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1413301
Una forma soluble de la membrana basal extraída de tumores murinos Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Está libre de virus, incluido el virus de elevación de la lactato-deshidrogenasa (LDEV), en ocasiones detectado en este tipo de preparación.
  • Utilizado de manera rutinaria para la fijación y el mantenimiento de células madre embrionarias humanas (hESC).
  • Las ESC humanas tienen necesidades específicas para la fijación y el mantenimiento y puede que algunos lotes de extracto de membrana basal no proporcionen el apoyo adecuado.
  • La matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y cualificada para hESC Geltrex™ se ha probado para apoyar el crecimiento y la pluripotencia de hESC, minimizando así la necesidad de realizar pruebas a varios lotes.
  • Los procesos de fabricación uniformes ayudan a garantizar una concentración de proteínas con un valor medio de 15 mg/ml y muy poca variación de lote a lote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC), células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso
Clasificación Factor de crecimiento reducido
Concentración De 12 a 4 mg/ml
Formulario Congelado
Tipo de producto Basement Membrane Matrix
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Tubo(s)
Grado de pureza o calidad Calidad para cultivo celular
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento La matriz cualificada para hESC y sin LDEV Geltrex™ se suministra como una solución de proteínas estériles en viales de 1 ml.
Almacenar entre -20 °C y -80 °C.
La matriz Geltrex™ es estable durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena correctamente.
Culture Type Cultivo celular adherente