Learn More
UVP GelSolo
Código de producto. 16389803
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de onda:
254/302/365 nm
302 nm
302/365 nm
Área de filtro:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transiluminador:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de onda Área de filtro Transiluminador Tensión unitSize
16389803 302/365 nm 20 x 20 cm LM-20 230 V cada uno
16359803 302 nm 20 x 20 cm M-20V 230 V cada uno
16369803 302 nm 21 x 26 cm M-26V 230 V cada uno
16379803 302 nm 25 x 26 cm M-26XV 230 V cada uno
16399803 302/365 nm 21 x 26 cm LM-26 230 V cada uno
16309813 254/302/365 nm 20 x 20 cm LMS-20 230 V cada uno
16319813 254/302/365 nm 21 x 26 cm LMS-26 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16389803 Proveedor UVP N.º de proveedor 84997093702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
UVP GelSolo es un sistema compacto, fácil de usar y autónomo para la documentación de geles, diseñado para adquirir imágenes de geles fácilmente y sin necesidad de formación. Ideal para laboratorios multiusuario y formación práctica.
  • Sistema de documentación de geles de alta calidad y fácil de usar, ideal para capturar, guardar e imprimir imágenes de geles.
  • Cámara de alta resolución de 5,0 MP
  • Fácil acceso al objetivo de alto contraste de 8 a 48 mm con zoom manual f/1.2 para ajustar la apertura, el zoom y el enfoque
  • Pantalla de 11,6 in integrada con software de adquisición de imágenes intuitivo
  • Las luces LED epi-white y epi-blue permiten una variedad de aplicaciones de adquisición de imágenes de geles
  • 7 opciones diferentes de transiluminador UV disponibles según el tamaño del filtro  (20 x 20 cm, 21 x 26 cm o 25 x 26 cm) y longitud de onda UV (302 nm, 302/365 nm o 254/302/365 nm)
  • La intensidad UV se puede controlar en transiluminadores de modelo de longitud de onda única
  • Los sistemas incluyen una rueda de filtro de 3 posiciones y un Ethidium Filtro de bromuro
  • Filtros de emisión adicionales y una variedad de placas de conversión UV disponibles
  • Analice geles con el incluido VisionWorks software de análisis
  • Almacenamiento de datos de fácil acceso para guardar imágenes en el USB unidad, al sistema o computadora de red
  • Puertas de acceso laterales para recolocar y cortar el gel durante la visualización del mismo en la pantalla
  • Las aplicaciones incluyen geles de ADN fluorescentes, geles de proteínas fluorescentes y geles de proteínas colorimétricos
Especificaciones
Tensión 230 V
Fondo (imperial) 15,1 in
Altura (imperial) 31,7 in
Área de filtro 20 x 20 cm
Anchura (imperial) 39,4 in
Transiluminador LM-20
Longitud de onda 302/365 nm
Tipo de lente De 8 a 48 mm, objetivo de zoom manual f/1.2
Tipo de cámara 5,0 megapíxeles
Tipo de pantalla Pantalla táctil