Learn More
UVP GelSolo
Descripción
- Sistema de documentación de geles de alta calidad y fácil de usar, ideal para capturar, guardar e imprimir imágenes de geles.
- Cámara de alta resolución de 5,0 MP
- Fácil acceso al objetivo de alto contraste de 8 a 48 mm con zoom manual f/1.2 para ajustar la apertura, el zoom y el enfoque
- Pantalla de 11,6 in integrada con software de adquisición de imágenes intuitivo
- Las luces LED epi-white y epi-blue permiten una variedad de aplicaciones de adquisición de imágenes de geles
- 7 opciones diferentes de transiluminador UV disponibles según el tamaño del filtro (20 x 20 cm, 21 x 26 cm o 25 x 26 cm) y longitud de onda UV (302 nm, 302/365 nm o 254/302/365 nm)
- La intensidad UV se puede controlar en transiluminadores de modelo de longitud de onda única
- Los sistemas incluyen una rueda de filtro de 3 posiciones y un Ethidium Filtro de bromuro
- Filtros de emisión adicionales y una variedad de placas de conversión UV disponibles
- Analice geles con el incluido VisionWorks software de análisis
- Almacenamiento de datos de fácil acceso para guardar imágenes en el USB unidad, al sistema o computadora de red
- Puertas de acceso laterales para recolocar y cortar el gel durante la visualización del mismo en la pantalla
- Las aplicaciones incluyen geles de ADN fluorescentes, geles de proteínas fluorescentes y geles de proteínas colorimétricos
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Fondo (imperial) | 15,1 in |
| Altura (imperial) | 31,7 in |
| Área de filtro | 20 x 20 cm |
| Anchura (imperial) | 39,4 in |
| Transiluminador | M-20V |
| Longitud de onda | 302 nm |
| Tipo de lente | De 8 a 48 mm, objetivo de zoom manual f/1.2 |
| Tipo de cámara | 5,0 megapíxeles |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |