Learn More
Gelsemine, MedChemExpress
Código de producto. 16438968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438968 10 mg 10 miligramos
16421398 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0388
MedChemExpress Gelsemine, an alkaloid from the Chinese herb Gelsemium elegans, is effective in mitigating chronic pain. Antinociceptive effects.
Gelsemine, an alkaloid from the Chinese herb Gelsemium elegans, is effective in mitigating chronic pain. Antinociceptive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gelsemine
CAS 509-15-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (387.72 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2[C@]13[C@]4([H])[C@@]5([C@]6([H])C[C@H]3OC[C@@H]6[C@H]4N(C)C5)C=C
Peso molecular (g/mol) 322.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation