Learn More
Goma de gellan, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465669 1 kg 1 Kg
15455669 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63423.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Un sustituto del agar y agente gelificante
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Goma gellan es sustituto del agar y un agente gelificante. Se utiliza en el sector alimentario como agente antisedimentación, espesante o estabilizador. También se emplea en el sector cosmético debido a su característica de gelificación especial. Se usa también en productos farmacéuticos y en tecnología de tejidos. Sirve como sustituto del agar para leptospiras. También es útil en una amplia variedad de matricies de inmovilización.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71010-52-1
Fórmula molecular (C24H38O20)A
Número MDL MFCD00131909
Sinónimo Phytagel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gellan Gum
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14,4383
Información de solubilidad Soluble in water.
Forma física Polvo