Learn More
Polvo de goma de Gellan, MP Biomedicals™
Código de producto. 11435853 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11435853 500 g -
11425853 100 g -
11400666 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11435853
Marca: MP Biomedicals 02180106.5
Se utiliza como agente gelificante en lugar del agar en medios microbiológicos. El polvo de goma de Gellan, MP Biomedicals, es un polisacárido soluble en agua producido por Pseudomonas elodea, una bacteria. Se utiliza en diversas matrices de inmovilización y como aditivo alimentario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71010-52-1
Fórmula molecular (C24H38O20)A
Sinónimo Agar substitute gelling agent
Especificaciones
Cantidad 500 g
Forma física Powder