Learn More
Geldanimica, TRC
Código de producto. 30240741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240741 5 mg 5 miligramos
30240700 10 mg 10 miligramos
30240704 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3045005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30562-34-6
Fórmula molecular C29 H40 N2 O9
Peso molecular (g/mol) 560.64
Nombre IUPAC [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S,12Z,14E)-6-hidroxi-5,11,21-trimetoxi-3,7,9,15-tetrametil-16,20,22-trioxo-17-azabiciclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamato
SMILES CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geldanamycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.2734
Porcentaje de pureza >95%