Learn More
Geldanamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16466378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466378 10 mg 10 miligramos
16458967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15230
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geldanamycin
Forma física Solid
CAS 30562-34-6
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H40N2O9
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)=O)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 560.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.64
Porcentaje de pureza 97.08%