Learn More
Melford Geldanamicina
Código de producto. 30018304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018304 5 mg 5 miligramos
30018302 500 μg 500 microgramos
30018303 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018304 Proveedor Melford N.º de proveedor G400400.005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La geldanamicina es un antibiótico natural derivado de la bacteria Streptomyces hygroscopicus.
La geldanamicina es un antibiótico natural derivado de la bacteria Streptomyces hygroscopicus. Ha ganado importancia debido a su papel como inhibidor de la proteína de choque térmico 90 (Hsp90), una chaperona molecular involucrada en el plegamiento y estabilización de proteínas.
La geldanamicina se utiliza a menudo como herramienta de investigación para estudiar los procesos celulares que dependen de Hsp90. Al inhibir Hsp90, la geldanamicina afecta la estabilidad y la función de varias proteínas clientes asociadas con la señalización celular, el crecimiento y la supervivencia.
Los investigadores utilizan geldanamicina para investigar el papel de Hsp90 en el contexto del cáncer, ya que muchas oncoproteínas requieren Hsp90 para un plegamiento y estabilidad adecuados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C29H40N2O9