Learn More
Melford Geldanamicina
Descripción
La geldanamicina es un antibiótico natural derivado de la bacteria Streptomyces hygroscopicus.
La geldanamicina se utiliza a menudo como herramienta de investigación para estudiar los procesos celulares que dependen de Hsp90. Al inhibir Hsp90, la geldanamicina afecta la estabilidad y la función de varias proteínas clientes asociadas con la señalización celular, el crecimiento y la supervivencia.
Los investigadores utilizan geldanamicina para investigar el papel de Hsp90 en el contexto del cáncer, ya que muchas oncoproteínas requieren Hsp90 para un plegamiento y estabilidad adecuados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Geldanamycin |
| CAS | 30562-34-6 |
| Cantidad | 500 μg |
| Fórmula molecular | C29H40N2O9 |