Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de tinción azul GelCode™
Código de producto. 10608494 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
3,5 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10608494 500 ml 500 ml
11805105 3,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10608494 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24590
 Artículo restringido
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia. Este reactivo exclusivo tiñe solo proteínas y permite ver las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora.
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.
Las características incluyen:
• No es necesario desteñir con ácido acético con metanol
• Tinción rápida en un paso y en una hora, reactivo de tinción listo para su uso; desarrollo de la banda visible directamente en la bandeja de tinción; sin fondo de tinción durante la noche; protocolo de fijación y lavado flexible; sin contracción del gel; el gel teñido se puede secar
• El lavado con agua aumenta la sensibilidad de la tinción: paso opcional que proporciona un fondo de gel transparente cristalino y hace que sean más visibles las bandas débilmente teñidas
El reactivo de tinción azul GelCode tiñe solo proteínas y permite visualizar las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora. Debido a que el paso de desteñido no fija las proteínas, el colorante azul GelCode es compatible con el análisis mediante espectrometría de masas y con el análisis de secuencias N-terminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Color Azul
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Cantidad 500 ml
Molécula diana proteína
Línea de productos GelCode
Tipo de producto Reactivo de tinción para geles de proteínas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GelCode Blue Stain Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Phosphoric acid