Learn More
Thermo Scientific™ Tinción de proteínas azul seguro GelCode™
Código de producto. 10763505 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
3,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10763505 3,5 L cada uno
10658884 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763505 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24596
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte rápidamente proteínas en geles de poliacrilamida con esta tinción ultrasensible de un solo paso formulada para evitar costes de transporte de materiales peligrosos.
La tinción azul segura de proteínas GelCode Thermo Scientific™ es un reactivo de colorante Coomassie rápido y sensible que proporciona una detección ultrasensible de un solo paso de proteínas en geles de poliacrilamida y se ha formulado para evitar los costes de transporte de materiales peligrosos.
La tinción de proteínas azul seguro GelCode es un reactivo basado en colorante Coomassie G-250 para la tinción de proteínas en geles y membranas de poliacrilamida. La tinción de azul seguro GelCode proporciona una sensibilidad considerable, permitiendo la detección hasta 9 ng de proteína. Esta tinción específica de proteínas permite visualizar bandas directamente en un gel o membrana durante la tinción y es compatible con aplicaciones de espectrometría de masas. El proceso de tinción es sencillo y flexible, por lo general requiere una incubación de 15 minutos del gel o la muestra con la tinción de proteínas azul seguro GelCode, seguido de un simple lavado con agua para producir bandas de proteína azul y un fondo claro. Debido a que los cristales activadores suministrados se envasan y se envían secos en un frasco independiente, la tinción de proteínas azul seguro GelCode se clasifica como no peligrosa según los requisitos de envío del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT).
Características destacadas:
  • Sensible y rápida: detección hasta 9 ng de proteína por banda en 15 minutos
  • Seguridad: no corrosivo para la piel, no inflamable y seguro para enviar y almacenar hasta que se active
  • Cómoda: solo lavados con agua; sin necesidad de usar soluciones de fijadores de ácido ni decolorantes de metanol
  • Versátil: adecuado para la tinción de geles de poliacrilamida 1D y 2D, nitrocelulosa y membranas de PVDF (se proporcionan varios protocolos en las instrucciones)
  • Compatible: útil para visualización cualitativa, densitometría cuantitativa y escisión y análisis mediante espectrometría de masas posteriores
  • Fácil de usar: añada y disuelva los cristales activadores antes de su primer uso y, a continuación, simplemente añada reactivo para teñir los geles
  • Estable: almacene la mancha no activada o activada a temperatura ambiente hasta un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Color Blue
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Cantidad 3,5 L
Molécula diana proteína
Línea de productos GelCode
Tipo de producto Tinción segura de proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • GelCode Blue Safe Protein Stain, 3.5 L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: activator crystals