Learn More
Lonza™ GelBond™ Película para geles de agarosa
Código de producto. 11597745
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
12,5 cm
15 cm
18 cm
20,5 cm
24,5 cm
25,8 cm
16,5 m
Anchura (métrico):
8,5 cm
10 cm
10,2 cm
11 cm
12,4 cm
12,5 cm
12,7 cm
16 cm
20,3 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
100 hojas
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11597745 10 cm 8,5 cm 100 hojas
11597755 16,5 m 20,3 cm 1 rollo
11557755 16,5 m 12,7 cm 1 rollo
11547755 18 cm 16 cm 100 hojas
11507755 16,5 m 10,2 cm 1 rollo
11537755 20,5 cm 11 cm paquete de 100
11517755 12,5 cm 11 cm 100 hojas
11587755 25,8 cm 12,4 cm 100 hojas
11567755 24,5 cm 12,5 cm 100 hojas
11527755 15 cm 10 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11597745 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 53734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La película de poliéster transparente y flexible sostiene los geles durante los procedimientos de electroforesis, inmunodifusión, fijación, tinción, desteñido y secado. GelBond™ Las películas para geles de agarosa son confiables, duraderas y convenientes.
  • Se adhiere permanentemente a los geles durante el moldeado.
  • Facilita la manipulación de geles
  • Ayuda a que los geles conserven sus dimensiones originales durante la tinción y el secado.
  • Disponible en hojas precortadas o rollos.
Nota: las películas de poliéster no transmitirán luz de menos de 310 nm y emitirán fluorescencia en longitudes de onda más altas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de agarosa, inmunodifusión, fijación, tinción, decoloración y procedimientos de secado
Material Poliéster
Cantidad 100 láminas
Grosor (imperial) 0,007 in
Grosor (métrico) 0.02 cm
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 8,5 cm
Tipo de producto Película de gel de agarosa