Learn More
Gelatina, (FCC), MP Biomedicals
Código de producto. 11417251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11417251 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11417251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296031791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 9000-70-8
Número MDL MFCD00081638
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gelatin
Nombre de nota Type A; 100 Bloom
Cantidad 1 kg
Grado FCC