Learn More
Biodesign™ Sistema de almacenamiento de geles con archivador GelFile y 20 hojas de protección de geles de 4 geles por hoja para geles BioDesign de hasta 115 mm x 180 mm
Beschreibung
Almacena, organiza y muestra geles de poliacrilamida y agarosa secos
- Cada archivador BioDesign GelFile™ contiene páginas de vinilo transparentes y pesadas con bolsillos y fondos blancos
- Las páginas son químicamente neutras y está garantizado que no alteren los geles secos ni los amarillee durante DIEZ años
- Los geles secos se mantienen planos durante el almacenamiento a largo plazo sin rizarse
- Protege los geles de la humedad, los derrames accidentales y posibles daños
- El fondo blanco permite una comparación óptima entre geles
- Cada archivador BioDesign GelFile™ tiene capacidad para de 20 a 25 páginas
- Un soporte de etiqueta transparente en el lomo le permite personalizar cada archivador
Spezifikation
Spezifikation
| Tamaño de gel | 11.5 x 18 cm |
| Cantidad | 1 archivador, 20 hojas de protección de geles |
| Tipo de producto | Sistema de almacenamiento de geles, archivador de almacenamiento de geles |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?