Learn More
Biodesign™ Sistema de almacenamiento de geles con archivador GelFile y 20 hojas de protección de geles de 2 geles por hoja para geles BioDesign de hasta 180mm x 255mm
Descripción
Almacena, organiza y muestra geles de poliacrilamida y agarosa secos
- Cada archivador BioDesign GelFile™ contiene páginas de vinilo transparentes y pesadas con bolsillos y fondos blancos
- Las páginas son químicamente neutras y está garantizado que no alteren los geles secos ni los amarillee durante DIEZ años
- Los geles secos se mantienen planos durante el almacenamiento a largo plazo sin rizarse
- Protege los geles de la humedad, los derrames accidentales y posibles daños
- El fondo blanco permite una comparación óptima entre geles
- Cada archivador BioDesign GelFile™ tiene capacidad para de 20 a 25 páginas
- Un soporte de etiqueta transparente en el lomo le permite personalizar cada archivador
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de gel | 18 x 25.5 cm |
| Cantidad | 1 archivador, 20 hojas de protección de geles |
| Tipo de producto | Sistema de almacenamiento de geles, archivador de almacenamiento de geles |