Learn More
Biodesign™ Hoja de protección de geles GelFile
Código de producto. 12846512
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de gel:
18 x 25,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño de gel Tamaño de la unidad
12846512 18 x 25,5 cm paquete de 40
1 options
Código de producto. 12846512 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor G313
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacena, organiza y muestra geles de poliacrilamida y agarosa secos
  • Cada archivador BioDesign GelFile™ contiene páginas de vinilo transparentes y pesadas con bolsillos y fondos blancos
  • Las páginas son químicamente neutras y está garantizado que no alteren los geles secos ni los amarillee durante DIEZ años
  • Los geles secos se mantienen planos durante el almacenamiento a largo plazo sin rizarse
  • Protege los geles de la humedad, los derrames accidentales y posibles daños
  • El fondo blanco permite una comparación óptima entre geles
  • Cada archivador BioDesign GelFile™ tiene capacidad para de 20 a 25 páginas
  • Un soporte de etiqueta transparente en el lomo le permite personalizar cada archivador
Especificaciones
Tamaño de gel 18 x 25,5 cm
Cantidad 40 páginas (capacidad para 160 geles)
Tipo de producto Hojas de protección de geles