Learn More
Biodesign™ Hoja de protección de geles GelFile
Descripción
Almacena, organiza y muestra geles de poliacrilamida y agarosa secos
- Cada archivador BioDesign GelFile™ contiene páginas de vinilo transparentes y pesadas con bolsillos y fondos blancos
- Las páginas son químicamente neutras y está garantizado que no alteren los geles secos ni los amarillee durante DIEZ años
- Los geles secos se mantienen planos durante el almacenamiento a largo plazo sin rizarse
- Protege los geles de la humedad, los derrames accidentales y posibles daños
- El fondo blanco permite una comparación óptima entre geles
- Cada archivador BioDesign GelFile™ tiene capacidad para de 20 a 25 páginas
- Un soporte de etiqueta transparente en el lomo le permite personalizar cada archivador
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de gel | 11,5 x 18 cm |
| Cantidad | 20 páginas (capacidad para 80 geles) |
| Tipo de producto | Hojas de protección de geles |